Merck
APO455832619
Apollo Scientific Ltd
4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.3
MDL番号:
Iupac Name
4-[2-(1-piperazinyl)ethyl]morpholine
Inchi Code
1S/C10H21N3O/c1-3-12(4-2-11-1)5-6-13-7-9-14-10-8-13/h11H,1-10H2
InChI Key
SAJZEJMFAWZNCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Viscous
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-2-piperazin-1-ylethylmorpholine
Flash Point
106-107/0.2mm
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-2-piperazin-1-ylethylmorpholine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)