Merck
APO455832601
Apollo Scientific Ltd
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.25
MDL番号:
bp
107-109
Iupac Name
1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C17H18Cl2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2
InChI Key
PTLFMGDNZYQISN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-44-dichlorobenzhydrylpiperazine
Boiling point
107-109
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-44-dichlorobenzhydrylpiperazine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)