Merck
APO455832003
Apollo Scientific Ltd
3-(1H-Imidazol-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.16
MDL番号:
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-yl)-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5N5/c9-5-7-8(12-2-1-11-7)13-4-3-10-6-13/h1-4,6H
InChI Key
ONFDCJDKRKXFIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1h-imidazol-1-ylpyrazine-2-carbonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1h-imidazol-1-ylpyrazine-2-carbonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)