Merck
APO455831903
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.24
MDL番号:
bp
57-61
mp
>110
Iupac Name
1-ethoxy-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c1-2-11-9-5-3-8(4-6-9)10-7-12/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxyphenyl-isothiocyanate
Boiling point
57-61
Melting Point
>110
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxyphenyl-isothiocyanate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)