Merck
APO455831856
Apollo Scientific Ltd
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.96
MDL番号:
bp
102-108
Iupac Name
5-(methoxycarbonyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BNO4/c1-13-7(10)5-2-6(8(11)12)4-9-3-5/h2-4,11-12H,1H3
InChI Key
PGTWAVVFCNTGCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxycarbonylpyridine-3-boronic-acid
Boiling point
102-108
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxycarbonylpyridine-3-boronic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)