Merck
APO455831181
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-iodotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.93
MDL番号:
密度
2.07
Iupac Name
1-bromo-4-iodo-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrI/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
QSQOGKONVJDRNH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodotoluene
Flash Point
148/20mm
密度
2.07
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodotoluene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)