Merck
APO455831136
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.96
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-5-iodo-2-methoxy-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrIO/c1-5-3-6(10)4-7(9)8(5)11-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
QBWYZSWAPPFKHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-iodo-6-methylanisole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-iodo-6-methylanisole