Merck
APO455831094
Apollo Scientific Ltd
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.7
MDL番号:
bp
202(dec.)
Iupac Name
1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S.ClH/c1-12(10,11)7-4-2-6(9-8)3-5-7;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
InChI Key
QVCMFSJTNVQJFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylsulphonylphenylhydrazine-hydrochloride
Boiling point
202(dec.)
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylsulphonylphenylhydrazine-hydrochloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)