Merck
APO455830906
Apollo Scientific Ltd
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303
MDL番号:
Iupac Name
5-(bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H8BrN.BrH/c11-6-8-2-1-3-9-7-12-5-4-10(8)9;/h1-5,7H,6H2;1H
InChI Key
LZMGMJIKMWSHCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromomethylisoquinoline-hydrobromide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromomethylisoquinoline-hydrobromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)