Merck
APO455830326
Apollo Scientific Ltd
6-Hydroxynicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.11
MDL番号:
bp
256-258
Iupac Name
6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N2O/c7-3-5-1-2-6(9)8-4-5/h1-2,4H,(H,8,9)
InChI Key
CCQUUHVUQQFTGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-hydroxynicotinonitrile
Boiling point
256-258
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-hydroxynicotinonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)