Merck
APO455829958
Apollo Scientific Ltd
4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.3
MDL番号:
Iupac Name
1-tert-butyl-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C11H13NS/c1-11(2,3)9-4-6-10(7-5-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
InChI Key
OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Flash Point
92-94/0.5mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)