Merck
APO455829887
Apollo Scientific Ltd
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.71
MDL番号:
bp
81-82
Iupac Name
4-methyl-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H9ClO2S/c1-8-6-7-11(15(12,13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
InChI Key
WLEBLSWMOQCGTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylnaphthalene-1-sulphonyl-chloride
Boiling point
81-82
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylnaphthalene-1-sulphonyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)