Merck
APO455829858
Apollo Scientific Ltd
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.64
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-chloro-7-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)8-3-2-7-4-5-13-10(12)9(7)6-8/h2-6H,1H3
InChI Key
SZKDMOYPYAUGPM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)