Merck
APO455829707
Apollo Scientific Ltd
2-Hydrazino-3-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.13
MDL番号:
bp
173-175
Iupac Name
2-hydrazino-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H6N4O2/c6-8-5-4(9(10)11)2-1-3-7-5/h1-3H,6H2,(H,7,8)
InChI Key
QPDGBZPNEZMTOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydrazino-3-nitropyridine
Boiling point
173-175
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydrazino-3-nitropyridine