Merck
APO455829391
Apollo Scientific Ltd
Ethyl quinoxaline-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-quinoxalinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-2-15-11(14)8-3-4-9-10(7-8)13-6-5-12-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
KGGWBCOZLWDYSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-quinoxaline-6-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-quinoxaline-6-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)