Merck
APO455829201
Apollo Scientific Ltd
Diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.19
MDL番号:
bp
88-90
Iupac Name
diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
Inchi Code
1S/C9H11NO5/c1-3-14-8(12)6(5-10)7(11)9(13)15-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FTSVKFGREWPODP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Boiling point
88-90
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)