Merck
APO455828665
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.3
MDL番号:
bp
153-156
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(16)15-10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7,14H2,(H,15,16)
InChI Key
AHWGBTCRPVCUBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-n-cyclohexylbenzamide
Boiling point
153-156
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-n-cyclohexylbenzamide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)