Merck
APO455828599
Apollo Scientific Ltd
Pentachlorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.35
MDL番号:
Iupac Name
2,3,4,5,6-pentachlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7Cl5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10
InChI Key
INICGXSKJYKEIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/pentachlorobenzonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/pentachlorobenzonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)