Merck
APO455828574
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.68
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)nicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C13H10ClNO2/c1-9-4-6-10(7-5-9)17-13-11(12(14)16)3-2-8-15-13/h2-8H,1H3
InChI Key
CGQBNLMZQVRGLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-methylphenoxypyridine-3-carbonyl-chloride
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-methylphenoxypyridine-3-carbonyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)