Merck
APO455828549
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.09
MDL番号:
bp
87-88
Iupac Name
5-bromo-3,4-dimethyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-4-5(2)8(11)7(10)3-6(4)9/h3H,10-11H2,1-2H3
InChI Key
VVZQTDJQVSDRAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-34-dimethylbenzene-12-diamine
Boiling point
87-88
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-34-dimethylbenzene-12-diamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)