Merck
APO455828507
Apollo Scientific Ltd
2-Cyano-5-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
Iupac Name
2-cyano-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GIVYSLAWUDQJKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyano-5-methoxybenzoic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyano-5-methoxybenzoic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)