Merck
APO455828148
Apollo Scientific Ltd
3-Ethynylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.15
MDL番号:
bp
42-45
Iupac Name
3-ethynylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5N/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-6H
InChI Key
OFXNEEFXYBSZJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethynylbenzonitrile
Boiling point
42-45
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethynylbenzonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)