Merck
APO455828059
Apollo Scientific Ltd
5-Bromoquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.05
MDL番号:
bp
66-67
Iupac Name
5-bromoquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-6-2-1-3-7-8(6)11-5-4-10-7/h1-5H
InChI Key
UJEGBESUCWOWNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromoquinoxaline
Boiling point
66-67
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromoquinoxaline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)