Merck
APO455828009
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.9
MDL番号:
bp
200-202
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2NO2/c7-5-4(9)3(6(11)12)2(8)1-10-5/h1H,(H,11,12)
InChI Key
DSKHVZJZZXHWPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-dichloroisonicotinic-acid
Boiling point
200-202
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-dichloroisonicotinic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)