Merck
APO455827706
Apollo Scientific Ltd
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL番号:
bp
72-74
Iupac Name
3-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(12-5-6-13-10)8-3-2-4-9(11)7-8/h2-4,7H,5-6,11H2,1H3
InChI Key
ZXMQVZUQYHIOKO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-2-methyl-13-dioxolan-2-ylaniline
Boiling point
72-74
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-2-methyl-13-dioxolan-2-ylaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)