Merck
APO455827705
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3,5-diiodo-1H-indole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
426.98
MDL番号:
bp
209-211
Iupac Name
methyl 3,5-diiodo-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7I2NO2/c1-15-10(14)9-8(12)6-4-5(11)2-3-7(6)13-9/h2-4,13H,1H3
InChI Key
DSDHHKFKQJKTNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-diiodo-1h-indole-2-carboxylate
Boiling point
209-211
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-diiodo-1h-indole-2-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)