Merck
APO455827621
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3,4-dihydro-2-methyl-6-nitro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.24
MDL番号:
bp
173-174
Iupac Name
ethyl 2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O6/c1-3-19-11(16)12(2)10(15)13-8-6-7(14(17)18)4-5-9(8)20-12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,13,15)
InChI Key
RARDOKXXQXTSKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-34-dihydro-2-methyl-6-nitro-3-oxo-2h-14-benzoxazine-2-carboxylate
Boiling point
173-174
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-34-dihydro-2-methyl-6-nitro-3-oxo-2h-14-benzoxazine-2-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)