Merck
APO455827524
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.66
MDL番号:
bp
122
Iupac Name
3-chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c1-15-10-5-3-2-4-8(10)9-6-7-11(12)14-13-9/h2-7H,1H3
InChI Key
ZCKBVNDUEOLHME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-2-methoxyphenylpyridazine
Boiling point
122
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-2-methoxyphenylpyridazine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)