Merck
APO455827494
Apollo Scientific Ltd
(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.62
MDL番号:
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C7H11ClO2/c8-7(9)5-6-1-3-10-4-2-6/h6H,1-5H2
InChI Key
JOMCRTRTXWWINA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetyl-chloride
Flash Point
110-111/11mm
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)