Merck
APO455827415
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dibromo-2-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.94
MDL番号:
bp
198-200
Iupac Name
3,5-dibromo-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6Br2O3/c1-13-7-5(8(11)12)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GDGFGZWIQSUSAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dibromo-2-methoxybenzoic-acid
Boiling point
198-200
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dibromo-2-methoxybenzoic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)