Merck
APO455827405
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1-piperazinylacetate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)8-12-6-4-11-5-7-12/h11H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
JOJBGPBSHQZRDA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-piperazin-1-ylacetate
Flash Point
72/0.15mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-piperazin-1-ylacetate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)