Merck
APO455827333
Apollo Scientific Ltd
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
bp
146-147
Iupac Name
N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-6,9H,1H3
InChI Key
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-formylphenylmethanesulphonamide
Boiling point
146-147
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-formylphenylmethanesulphonamide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)