Merck
APO455827264
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.24
MDL番号:
bp
244-246
Iupac Name
methyl 2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2S/c1-13-8(12)5-2-3-6-7(4-5)14-9(10)11-6/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
DNGZINUIRBDWED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-amino-13-benzothiazole-6-carboxylate
Boiling point
244-246
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-amino-13-benzothiazole-6-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)