Merck
APO455826810
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-methyl-1H-imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161
MDL番号:
bp
140-143
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2/c1-3-4(5)7-2-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI Key
APWKDMLCPWYWKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-methyl-1h-imidazole
Boiling point
140-143
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-methyl-1h-imidazole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)