Merck
APO455826180
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-4-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.76
MDL番号:
Iupac Name
4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thienylamine
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2S2/c11-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)10-6-15-5-9(10)12/h1-6H,12H2
InChI Key
BNXALWKJNREZHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-4-4-chlorophenylsulphonylthiophene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-4-4-chlorophenylsulphonylthiophene