Merck
APO448899898
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.99
MDL番号:
Iupac Name
1,3-difluoro-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2F5I/c8-4-1-3(13)2-5(9)6(4)7(10,11)12/h1-2H
InChI Key
PFVGWSZEDWYASA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-4-iodobenzotrifluoride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-4-iodobenzotrifluoride