Merck
APO447397434
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.6
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-methylphenylamine
Inchi Code
1S/C7H8ClN/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
XUZCJDBXXYJXDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at -20C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-methylaniline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-methylaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)