Merck
APO444782203
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.01
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-4-fluorobenzo[d]oxazole
Inchi Code
1S/C7H3BrFNO/c8-4-1-5(9)7-6(2-4)11-3-10-7/h1-3H
InChI Key
WMDPNXKKBGQNLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-4-fluoro-13-benzoxazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-4-fluoro-13-benzoxazole