Merck
APO444781770
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.06
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-11)4-8(7)10/h2-5H,1H3
InChI Key
HVGRXTUWUNHKJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-4-formylbenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-4-formylbenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)