Merck
APO444781766
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.92
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrIO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H
InChI Key
VAVSECWDLQMKNS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-iodobenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-iodobenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)