Merck
APO444781765
Apollo Scientific Ltd
4-Amino-3-iodophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.02
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-3-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H6INO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H,8H2
InChI Key
LVXHSULEIVXXMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-iodophenol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-iodophenol