Merck
APO444780077
Apollo Scientific Ltd
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-8(2,3)6-5-11-7(4-10)9-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
ZSICFKHOZSNTLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butyl-13-thiazole-2-carboxaldehyde
Flash Point
50-52/2mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butyl-13-thiazole-2-carboxaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)