Merck
APO443484991
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12F2O3/c1-3-15-10-6-8(12)7(5-9(10)13)11(14)16-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
RVWADNZJDDJOEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-ethoxy-25-difluorobenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-ethoxy-25-difluorobenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)