Merck
APO428499457
Apollo Scientific Ltd
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.18
MDL番号:
Iupac Name
[5-methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3N/c1-7-2-3-9(10(11,12)13)8(6-7)4-5-14/h2-3,6H,4H2,1H3
InChI Key
MSMNXWTULYNSOL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetonitrile
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)