Merck
APO428499405
Apollo Scientific Ltd
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.18
MDL番号:
bp
39-42
Iupac Name
1-(4-ethoxy-2,3-difluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-3-14-8-5-4-7(6(2)13)9(11)10(8)12/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
YHGFVKNXGQWJMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Fused
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluoroacetophenone
Boiling point
39-42
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluoroacetophenone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)