Merck
APO428499392
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.57
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-6-2-1-5(4-13)3-7(6)14-8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
XOHOCMBXDFQWDF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)