Merck
APO428499313
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.17
MDL番号:
bp
48-51
Iupac Name
[2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-15-9-4-2-3-8(10(11,12)13)7(9)5-6-14/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
IPXXNDJVHVVBJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylphenylacetonitrile
Boiling point
48-51
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylphenylacetonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)