Merck
APO428499262
Apollo Scientific Ltd
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11F3O3/c1-6-3-7(5-9(15)16)4-8(10(6)17-2)11(12,13)14/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
YKIGRQUJZSKTLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid