Merck
APO428499203
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.58
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO2/c9-5-2-1-4(7(13)14)3-6(5)15-8(10,11)12/h1-3H,(H2,13,14)
InChI Key
HNOZOZSDXUHJCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethoxybenzamide
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethoxybenzamide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)