Merck
APO428499112
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.09
MDL番号:
Iupac Name
4-(bromomethyl)-1-ethoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3O/c1-2-15-9-4-3-7(6-11)5-8(9)10(12,13)14/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI Key
GAZKSECNCUGHQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzyl-bromide
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzyl-bromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)